missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sulfate ferreux séché, poudre, USP, 86-89%, Spectrum™ chimique
Description
Spectrum™ Le sulfate ferreux séché chimique, poudre, USP est utilisé pour prévenir ou traiter de faibles niveaux de fer dans le sang. Tous les produits de qualité Spectrum Chemical USP sont fabriqués, emballés et entreposés selon les bonnes pratiques de fabrication actuelles (cGMP) conformément au 21CFR partie 211 dans des installations enregistrées et inspectées par la FDA.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dried Ferrous Sulfate |
| Forme physique | Powder, Needles or Crystals |
| CAS % maximal | 100% |
| Quantité | 50 kg |
| Emballage | Fût en fibre |
| Pourcentage de pureté | 86 à 89% |
| Niveau | USP |