accessibility menu, dialog, popup

UserName

OSiO

CAS RN 1343-98-2

IUPAC Nor: silanedione
Synonymes: silica|SiO2|silicic anhydride|siliziumdioxid|(SiO2)n|quartz|silica gel|kieselsaeureanhydrid|solum diatomeae|diatomaceous earth
Poids moléculaire (g/mol): 60.08
Formule moléculaire: O2Si
InChi Key: VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=[Si]=O
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (7)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
Matériau 
  • (4)
Niveau 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (1)