missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gel de silice, indiquant que les perles s’exposent à l’atmosphère seulement lorsqu’elles sont utilisées., Réactifs

Numéro de catalogue. 01337076
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
3 kg
10 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
01337076 10 kg
01337075 3 kg
01337074 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 01337076 Fournisseur Labchem Inc Code fournisseur C230055010KG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Gel de silice, perles d’indication qui s’exposent à l’atmosphère seulement lorsqu’elles sont utilisées. Réactif, pour un usage général en laboratoire. Fabriqué dans ISO l’usine 9001.

Identifiants chimiques

CAS 1343-98-2
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Nom de l’IUPAC Silanedione
SOURIRES O=[Si]=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Silica Gel, Indicating Beads Expose to atmosphere only when put into use.
Couleur Bleu
Forme physique Solide
Matériau Gel de silice
Quantité 10 kg
Emballage Seau en poly
Gravité spécifique 2.1