missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Désicant de gel de silice, indicateur, maille 6 à 18, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Réactif, J.T. Baker™

Catalog No. 2003901
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
Emballage:
Bouteille en polyéthylène
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantité Emballage
2003901 2.5 kg Bouteille en polyéthylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 2003901 Supplier Avantor Supplier No. 340105

Please call Customer Service at 1-800-234-7437 or send an email to help@thermofisher.com for assistance.

Produits chimiques de haute qualité pour un usage de laboratoire et industriel spécialisé

Chemical Identifiers

CAS 1343-98-2
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14942
ChEBI CHEBI:26675
Nom de l’IUPAC Silanedione
SOURIRES O=[Si]=O

Specifications

Nom ou substance chimique Silica Gel Desiccant
Nom Remarque Indication
Matériau Gel de silice
Quantité 2.5 kg
Dimensions de la maille Maillage 6 à 18
Emballage Bouteille en polyéthylène
Gravité spécifique 1L = 2.10kg
Niveau Réactif BAKER ANALYZED™ ACS