CAS RN 133407-82-6
IUPAC Nor:
benzyl N-{3-methyl-1-[(3-methyl-1-{[(2S)-4-methyl-1-oxopentan-2-yl]carbamoyl}butyl)carbamoyl]butyl}carbamate
Synonymes:
benzyl N-{3-methyl-1-[(3-methyl-1-{[(2S)-4-methyl-1-oxopentan-2-yl]carbamoyl}butyl)carbamoyl]butyl}carbamate
Poids moléculaire (g/mol):
475.63
Formule moléculaire:
C26H41N3O5
InChi Key:
TZYWCYJVHRLUCT-UVKLAMSESA-N
SMILES:
CC(C)C[C@H](NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C=O
1
–
3
de
3
résultats
1
MilliporeSigma™ Calbiochem™ InSolution™ MG-132
InSolution™ MG-132, CAS 133407-82-6, est fournie comme solution de 10 mM en DMSO. Agit comme un inhibiteur puissant et réversible du protéasome (Ki = 4 nM).
2
Thermo Scientific Chemicals MG 132
CAS: 133407-82-6
3
MilliporeSigma™ Calbiochem™ MG-132
Un inhibiteur de protéasome perméable aux cellules, puissant et réversible (Ki = 4 nM).