missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Calbiochem™ InSolution™ MG-132

Numéro de catalogue. 4747915MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
4747915MG 5 mg
4747911MG 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 4747915MG Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 4747915MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

InSolution™ MG-132, CAS 133407-82-6, est fournie comme solution de 10 mM en DMSO. Agit comme un inhibiteur puissant et réversible du protéasome (Ki = 4 nM).

  • Emballé sous gaz inerte
  • Perméabilité cellulaire

Spécifications

Formule Une solution de 10 mM (1 mg/210 μl) ou (5 mg/1050 μl) de mg-132 dans le DMSO.
Type de produit Inhibitor
Protéines cibles Protéasome
CAS 133407-82-6
Formule moléculaire C26H41N 3O5
Poids de formule 475,6g/mol
Contenu et stockage Protège de la lumière
Forme Liquide
Quantité 5 mg
Pureté 98% by HPLC