accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNNNSOOOHSOOONa

CAS RN 1266615-85-3

IUPAC Nor: sodium 4-[3-(pyridin-2-yl)-6-(4-sulfophenyl)-1,2,4-triazin-5-yl]benzene-1-sulfonate
Synonymes: ferrozine monosodium salt
Poids moléculaire (g/mol): 492.46
Formule moléculaire: C20H13N4NaO6S2
InChi Key: ZGVNYCXXBQPDPQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].OS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=C(N=C(N=N1)C1=CC=CC=N1)C1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (3)
Quantité 
  • (2)
  • (2)
  • (2)
Niveau 
  • (3)
Forme physique 
  • (3)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats