accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COCH3O

CAS RN 109-60-4

IUPAC Nor: propyl acetate
Synonymes: propyl acetate octan propylu propyl acetate, ion (1-) ion (1-) propyl acetate N-propyl acetate propylester kyseliny octove n-propyl acetate (natural) acetate de propyle normal propyl acetate (substance)
Poids moléculaire (g/mol): 102.13
Formule moléculaire: C5H10O2
InChi Key: YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCOC(C)=O
Quantité 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
Forme physique 
  • (5)
  • (8)
Point d’ébullition 
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
Niveau 
  • (1)
  • (3)
  • (7)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (8)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (7)
  • (2)
  • (4)
  • (5)
  • (1)