accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 107-21-1

IUPAC Name: ethane-1,2-diol
Synonyms: ethylene glycol radel ethoxylated 1,2-ethanediol carbowax 25000 gafanol E 200 caswell no. 441 alkox E 45 alkox E 75 alkox E 60 norkool
Molecular Weight (g/mol): 62.07
Molecular Formula: C2H6O2
InChi Key: LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCCO
Quantity 
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (2)
  • (32)
  • (25)
Grade 
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (9)
  • (4)
  • (19)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
Percent Purity 
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (14)
  • (3)
  • (2)
Physical Form 
  • (2)
  • (6)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (33)
  • (16)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (11)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (16)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (16)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (32)
  • (25)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (9)
  • (4)
  • (19)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (14)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)