accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClCa

CAS RN 10043-52-4

IUPAC Name: calcium dichloride
Synonyms: calcium chloride huppert's reagent calcium chloride dihydrate snomelt 氯化钙 stopit calol bovikalc uramine MC caltac
Molecular Weight (g/mol): 110.98
Molecular Formula: CaCl2
InChi Key: UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Quantity 
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (17)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Grade 
  • (2)
  • (2)
  • (6)
  • (6)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (8)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (4)
  • (3)
Physical Form 
  • (2)
  • (13)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
  • (14)
  • (8)
  • (1)
Percent Purity 
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (4)
  • (8)
  • (1)
  • (13)
  • (3)
  • (1)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (35)
  • (26)
  • (6)
  • (6)
  • (3)
  • (2)
  • (7)
  • (5)
  • (26)
  • (2)
  • (25)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (17)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (6)
  • (6)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (8)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (13)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
  • (14)
  • (8)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (4)
  • (8)
  • (1)
  • (13)
  • (3)
  • (1)
  • (5)