Learn More
Chlorure de calcium, ultra sec, 99,9% (base métallique)
Description
Le chlorure de calcium est utilisé comme agent desséchant et déshydratant pour les liquides et gaz organiques ainsi que pour les solides en dessiccateurs. Ses applications courantes incluent les saumures pour installations de réfrigération et le contrôle de la glace et de la poussière sur les routes. Son utilisation avec l’urée peut augmenter le poids moyen des fruits et la teneur en acide ascorbique des grenades, et améliorer la conservation des fraises par enrobage comestible. Il est employé dans les tubes de séchage en laboratoire, les déshumidificateurs chimiques, les extincteurs, les plastiques, les céramiques, comme flux dans le procédé Davy pour la fabrication du sodium et pour accroître la dureté de l’eau des piscines. Il inhibe le gonflement des argiles dans la phase aqueuse des fluides de forage en émulsion inverse. Le complexe CaCl2-Pybox (pyridine encadrée par deux groupes oxazoline) est un catalyseur chiral efficace pour les réactions d’addition asymétrique 1,4 de composés 1,3-dicarbonylés avec des nitroalcènes, produisant des composés carbonylés gamma-nitro avec une énantiosélectivité élevée.
Ce produit Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Alfa Aesar. Certains documents ou renseignements d’étiquetage peuvent mentionner l’ancienne marque. La référence produit ou SKU Alfa Aesar d’origine n’a pas changé lors de la transition vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Point d’ébullition | >1600 °C |
| Nom ou substance chimique | Calcium chloride |
| Point de fusion | 782 °C |
| Forme physique | Perles |
| Quantité | 10 g |
| Sensibilité | Hygroscopique |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99,9% (base métaux) |
| Densité | 2.15 |
| Renseignements sur la solubilité | Librement soluble dans l’eau, l’éthanol, le méthanol et l’acide acétique. Insoluble dans l’ammoniac liquide, le diméthylsulfoxyde et l’acétate d’éthyle. |
| Nom de l’IUPAC | calcium; Dichlorure |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H319-H500 |
| Precautionary Statement | P264b-P280i-P305+P351+P338-P312-P501c |
| EINECSNumber | 233-140-8 |
| RTECSNumber | EV9800000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche