missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Armoire murale en bois, 36 po. Large
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. FB4790HO7
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Auburn Stain
Tache de miel
Tache de moka
Tache de récolte
Tache d’ambre
Tache naturelle
Matériau:
Placage de chêne
Placage d’érable
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur Matériau
FB4790HO7 Tache de moka Placage de chêne
FB4790HM1 Tache naturelle Placage d’érable
FB4790HM2 Tache de miel Placage d’érable
FB4790HM3 Tache d’ambre Placage d’érable
FB4790HM4 Auburn Stain Placage d’érable
FB4790HM5 Tache de récolte Placage d’érable
FB4790HM7 Tache de moka Placage d’érable
FB4790HO1 Tache naturelle Placage de chêne
FB4790HO2 Tache de miel Placage de chêne
FB4790HO3 Tache d’ambre Placage de chêne
FB4790HO4 Auburn Stain Placage de chêne
FB4790HO5 Tache de récolte Placage de chêne
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Numéro de catalogue. FB4790HO7

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fisherbrand™ Les armoires murales en bois apportent qualité, chaleur et durabilité à votre laboratoire.

  • Fabriqué à partir de placages premium sélectionnés à la main en érable rotatif ou en chêne découpé par faille
  • Les finitions écologiques appliquées de façon robotisée sont résistantes chimiquement.
  • Les armoires murales sont équipées de deux tablettes ajustables.
  • Les portes en verre encadré auront du verre de sécurité trempé et des rails et montants en bois massif.

Compliance

SEFA 8

Spécifications

Type de produit Hotte
Profondeur (impériale) 12 in
Côté charnière Gauche et Droite
Couleur Tache de moka
Hauteur (impériale) 31,25 pouces.
Type de hotte Mur
Type de porte Porte en verre encadrée
Garantie 2 ans
Largeur (impériale) 36 po.
Nb d’étagères 2
Hauteur (métrique) 79.4 cm
Nb de portes 2
Profondeur (métrique) 30.5 cm
Largeur (métrique) 91.4 cm
Matériau Placage de chêne
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats