missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Armoire haute en bois, 36 po. Large

Description
- Fabriqué à partir de placages premium sélectionnés à la main en érable rotatif ou en chêne découpé par faille
- Les finitions écologiques appliquées de façon robotisée sont résistantes chimiquement.
- Les armoires hautes sont livrées de série avec un système de verrouillage à 3 points.
- 4 tablettes ajustables
- Une tablette fixe, l’étagère centrale est fixe
Compliance
SEFA 8
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Armoire de sol |
| Profondeur (impériale) | 22,5 po. |
| Garantie | 2 ans |
| Comprend | Système de verrouillage d’armoire à 3 points avec serrure |
| Côté charnière | Gauche et Droite |
| Type de hotte | Grand |
| Type de porte | Porte solide |
| Couleur | Tache de moka |
| Hauteur (impériale) | 84 pouces. |
| Largeur (impériale) | 36 po. |
| Afficher plus de résultats |