missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Chaise en vinyle ESD - Hauteur moyenne de banc avec dossier moyen, inclinaison du siège, accoudoirs ajustables et roulettes ESD en vinyle ESD

Numéro de catalogue. 14000237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
14000237 Noir
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 14000237 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur VESD27MBBLKAAT
Obtenez 1 chaise Fisherbrand gratuite à l’achat de 4
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fisherbrand™ Les chaises en vinyle ESD avec dossier moyen sont ajustables en hauteur pour 36 po. les surfaces de travail sont dotées de réglages ergonomiques, de composants électrostatiques comme le vinyle et des roulettes auto-freinantes, ainsi que des bras. Les chaises à dossier moyen sont fabriquées pour assurer une mise à la terre adéquate pour les applications sensibles à l’électricité statique.

  • Dos moyen
  • Ajustable de 21,5 à 29 pouces du haut du siège jusqu’au plancher
  • Comprend des ajustements ergonomiques, y compris la hauteur du siège
  • Inclinaison arrière de verrouillage
  • Inclinaison du siège verrouillable de 8 degrés vers l’avant et 3 degrés vers l’arrière
  • Les accoudoirs ajustables à 6 positions s’ajustent vers le haut et le bas, vers l’intérieur et l’extérieur, et se tordent vers et loin de l’utilisateur
  • Composants dissipateurs électrostatiques pour assurer une mise à la terre adéquate
  • Socle en aluminium moulé
  • Roulettes ESD à double roue, auto-freinantes, sans abîmes, adaptées aux planchers durs
  • Vinyle électrostatique dissipant
  • Rencontre ANSI/ESD STM12.1-2013

Spécifications

Certifications/Conformité ANSI/ESD-STM-12.1-2006
Type de pied Roulettes ESD, à double roue, sans abîmage (adaptées aux planchers durs et à la moquette)
Couleur Noir
Modèle arrière Standard
Matériel du siège Mousse de polyuréthane, tissu ESD résistant
Inclinaison du siège Verrouillages ergonomiques de 8 degrés vers l’avant et 3 degrés vers l’arrière pour l’inclinaison des sièges en place
Hauteur de siège Hauteur moyenne du banc
Avec soutien lombaire Oui
Matériau de la base Aluminium coulé poli
Réglable Oui
Réglable (hauteur) De 21,5 à 29 pouces.
Type de bras Réglage 6 directions (bouger de haut en bas, d’intérieur en arrière, et tourner vers ou loin de l’utilisateur)
Autoclavable Non autoclavable
Capacité de charge (impériale) 300 lb.
Capacité de charge (métrique) 136 kg
Poids (impériale) 44 lb.
Matériau Vinyle
Type de siège Hauteur moyenne du banc
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats