missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vikan™ Double Blade Refill Cartridge, 20 in.

Replacement cartridge for use with double blade ultra hygiene squeegees.

$34.13

Spécifications

Product Type Floor Squeegee
Certifications/Compliance FDA Compliant
Material Polypropylene, Rubber
Quantity 1 Ea.
Size Large
voir les spécifications

Produits 5
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Color Prix Quantity & Availability  
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Color Prix Quantity & Availability  
17227884
Afficher les documents Détails de la promotion
Vikan™
77334
Red
chaque for $34.13
Il en reste null
 
17227886
Afficher les documents Détails de la promotion
Vikan™
77336
Yellow
chaque for $34.13
Il en reste null
 
17227882
Afficher les documents Détails de la promotion
Vikan™
77332
Green
chaque for $34.13
Il en reste null
 
17227883
Afficher les documents Détails de la promotion
Vikan™
77333
Blue
chaque for $34.13
Il en reste null
 
17227885
Afficher les documents Détails de la promotion
Vikan™
77335
White
chaque for $34.13
Il en reste null
 
Description

Description

  • Replacement cartridge
  • For Double Blade Ultra Hygiene Squeegees
  • One cartridge replaces both blades
  • Color-coded
Spécifications

Spécifications

Floor Squeegee
Polypropylene, Rubber
Large
FDA Compliant
1 Ea.
1 in.
Videos
FDS
Documents

Documents