missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ V4500 Barcode Scanner RS232 Cable
V4500 Barcode Scanner accessories to ensure uninterrupted productivity.
$57.17 - $72.76
Spécifications
| For Use With (Application) | Asset Tracking, General Identification, Barcode Labelling, Circuit Board Labelling, Component and Equipment Labelling, Food and Beverage Process Labelling, Inventory and Inspection Labelling |
|---|---|
| For Use With (Equipment) | V1300 Cradle (177235), V1300 Cradle Kit (177232), V4500 Barcode Scanner Kit (177229) |
| Type | Cable |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Length (English) | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Length (English) | Prix | Quantity & Availability | |||||
|
17986739
|
Brady™
177240 |
9.19 ft. |
chaque for $72.76
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
17986740
|
Brady™
177239 |
3.28 ft. |
chaque for $57.17
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
Cable - RS232 Cable for V4500 Barcode Scanner
Spécifications
| Asset Tracking, General Identification, Barcode Labelling, Circuit Board Labelling, Component and Equipment Labelling, Food and Beverage Process Labelling, Inventory and Inspection Labelling | |
| V1300 Cradle (177235), V1300 Cradle Kit (177232), V4500 Barcode Scanner Kit (177229) | |
| Cable |