missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Câble RS232 pour lecteur de codes-barres V4500

Numéro de catalogue. 17986739
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
3.28 ft.
9.19 ft.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (impériale)
17986739 9.19 ft.
17986740 3.28 ft.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 17986739 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 177240

Accessoires de lecteur de codes-barres V4500 pour assurer une productivité ininterrompue.

Câble - Câble RS232 pour lecteur de codes-barres V4500

Spécifications

Aperçu général Câble RS232 vers RJ50-28 pour lecteur de codes-barres V4500
Poids (métrique) 0.16 kg
Poids (impériale) 0.353 lb.
À utiliser avec (application) Suivi des actifs, identification générale, étiquetage des codes-barres, étiquetage des cartes électroniques, étiquetage des composants et équipements, étiquetage des procédés alimentaires et des boissons, étiquetage des inventaires et inspections
À utiliser avec (équipement) Berceau V1300 (177235), Kit de berceau V1300 (177232), Kit de lecture de codes-barres V4500 (177229)
Longueur (impériale) 9.19 ft.
Catégorie Câble
Numéro de pièce alternatif SOUTIEN-RS-RJ50-28