missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DuPont™ Tychem™ Salopette à capuchon SFR 2000

Numéro de catalogue. 19147784
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
Petit
Moyen
Grand
X-Grand
2X-Grand
3X-Grand
4X-Grand
5X-Grand
6X-Grand
7X-Grand
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
19147784 7X-Grand
19147775 Petit
19147776 Moyen
19147777 Grand
19147778 X-Grand
19147779 2X-Grand
19147780 3X-Grand
19147781 4X-Grand
19147782 5X-Grand
19147783 6X-Grand
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Numéro de catalogue. 19147784 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur QS127TGR7X000400

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Offre une protection chimique et secondaire contre la flamme dans un vêtement léger.

  • Capuche ajustée par respirateur doublée de ProShield™ tissu 6 SFR.
  • Répond aux exigences de l’industrie américaine pour la pénétration sanguine (ASTM F1670) et virale (ASTM F1671), protégeant contre plusieurs risques d’exposition aux agents pathogènes transmissibles par le sang.
  • Élastique tressé couvert à la capuche.
  • Nylon fermeture éclair avec une grande poignée métallique
  • Rabat de menton avec ruban adhésif double face
  • Le rabat de tempête couvre la fermeture éclair qui peut être scellée par le porteur avec une bande adhésive double face pour éviter toute intrusion à la fermeture éclair.
  • Des ouvertures élastiques tressées et couvertes au poignet et à la cheville pour un ajustement plus serré.
  • Des jointures scotchées.
  • La fermeture éclair est équipée d’un coulisseur semi-automatique permettant à celui qui tire de rester en position fermée et verrouillée
  • Fabriqué selon des spécifications ne contenant pas de latex de caoutchouc naturel

Spécifications

Type de produit Salopettes à capuchon avec bas
Taille 7X-Grand
Sexe Unisexe
Matériau Tychem
Couleur Vert
Jetable Usage unique
Modèle de taille Non-elastic
Modèle de cheville Élastique
Modèle de manchette Élastique
Type de col Hooded
Type de cagoule Ajustement du respirateur (doublé de tissu)
Type de bouchon Fermeture éclair
Type de couture Coutures scellées
Stérilité Non-sterile
Résistance Produits chimiques
Dimensions (impériale) 61 à 64 pouces.
Tour de poitrine (impériale) 40,5 po.
Taille (impériale) d’entrejambe 35,75 pouces.
Dimensions (métrique) 154,94 à 162,56 cm
Tour de poitrine (métrique) 102.87 cm
Taille (métrique) d’entrejambe 90.80 cm
Longueur (impériale) de manche 44,125 pouces.
Longueur (métrique) de manche 112.07 cm
Hauteur (impériale) 6 pi 10 po. jusqu’à 7 pieds. 1 po
Hauteur (métrique) 207,4 à 215,9 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats