missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TrueCut™ Protéine HiFi Cas9 (1 μg/μL)

Numéro de catalogue. A50574
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Concentration:
1 μg/μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Concentration
A50574 10 μg 1 μg/μL
A50575 25 μg 1 μg/μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A50574 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A50574
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Une variante CRISPR Cas9 de haute fidélité conçue pour démontrer des profils hors cible supérieurs, tout en préservant une efficacité maximale d’édition sur cible. TrueCut™ La protéine Cas9 HiFi est idéale pour les applications sensibles aux événements hors cible et où un montage plus précis est nécessaire.

  • Une variante CRISPR Cas9 de haute fidélité conçue pour démontrer des profils hors-cible supérieurs, tout en préservant une efficacité maximale de montage sur cible
  • Élimination quasi totale des événements hors cible dans toutes les lignées cellulaires testées, y compris standard, immunitaire, primaire et souche
  • Maintient une efficacité maximale d’édition ciblée comparée à TrueCut™ Cas9 Protein v2
  • Prêt pour la transfection en utilisant soit des réactifs de transfection par électroporation, soit à médiation lipidique
  • Fabriqué selon les normes strictes de qualité ISO-13485
  • Idéal pour les applications sensibles aux événements hors cible et où un montage plus précis est nécessaire
  • Élimine les étapes longues de clonage

Disponible en deux concentrations

  • 1 μg/μL - Pour une utilisation dans des scénarios de montage standard
  • 5 μg/μL - Pour des conditions d’édition optimisées dans des situations plus difficiles comme dans les cellules primaires ou embryonnaires, la microinjection, ou lors du dépistage de plusieurs séquences d’ARNg simultanément
  • Pour des tailles ou concentrations personnalisées, veuillez vous renseigner

Spécifications

Concentration 1 μg/μL
Pureté ≥90%
Sensibilité Oui
Sources E. coli
Quantité 10 μg
Type de produit HiFi Cas9
Forme Liquide