Learn More
Trifluoroiodométhane, 97+%
Description
Le trifluoroiodométhane est utilisé comme agent gazeux de suppression d’incendie pour les incendies d’avions en vol et d’équipements électroniques. C’est aussi une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et agrochimiques. Elle est impliquée dans l’alfa-trifluorométhylation catalysée par le rhodium des cétones alfa et bêta-insaturées. Il joue un rôle important comme catalyseur dans la alfa-trifluorométhylation énantiosélective des aldéhydes par organocatalyse photoredox utilisant un photocatalyseur à iridium facilement disponible.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Trifluoroiodomethane |
| Densité | 2.361 g/mL |
| Point d’ébullition | -22,5 °C |
| Point d’éclair | Aucun |
| Emballage | Cylindre |
| Indice de réfraction | 1.379 |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN1956 |
| Beilstein | 1732740 |
| Sensibilité | Sensible à la lumière |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H341 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H280-H341 Contains gas under pressure may explode if heated. Suspected of causing genetic defects. |
| Precautionary Statement | P201-P202-P281-P308+P313-P501c |
| DOTInformation | Transport Hazard Class: 2.2; Proper Shipping Name: COMPRESSED GAS N.O.S. |
| EINECSNumber | 219-014-5 |
| RTECSNumber | PB6975000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche