missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SW™ Sustainability Solutions Gants résistants aux coupures TotalForm™ TF-44BK de niveau 4
Description
- Revêtement en micromousse durable en nitrile EcoTek™
- BioFlex360™ conçu pour la respirabilité et le confort ergonomique, avec une doublure flexible et un poignet ajusté
- Offre une protection complète et des performances globales pour réduire la fatigue des mains
- Doublure A4 en tricot sans couture flexible conçue pour un confort accru et une réduction de la fatigue des mains
- Dextérité supérieure du bout des doigts pour la précision dans la manipulation
- Microfoam Le revêtement de la paume améliore la respirabilité et offre une prise solide tout en maintenant le confort lors de l’utilisation
- Ce gant offre la performance la plus confortable dans des conditions sèches
- Compatibilité avec l’écran tactile
Spécifications
Spécifications
| Structure | Tricot |
| Matériau de revêtement | Nitrile |
| Couleur | Gris, Noir |
| Indice de résistance aux coupures | ANSI A4 |
| Main | Spécifique |
| Sans latex | Oui |
| Matériau | Nylon, Spandex, HPPE |
| Type de produit | Gants résistants à la coupure |
| Taille | Grand |
| Sexe | Unisexe |
| Afficher plus de résultats |