missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Chlorure de sulfonyle du Texas Red™ , isomères mixtes

Numéro de catalogue. T1905
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
10 x 1 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T1905 10 x 1 mg
T353 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T1905 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur T1905

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Chlorure de sulfonyle du Texas Red™ , isomères mixtes

Le chlorure de sulfonyle du ∼Texas Red™ réactif à l’amine peut être utilisé pour créer des bioconjugués fluorescents rouges vifs avec des maxima d’excitation/émission de 595/615 nm.

Spécifications

Quantité 10 x 1 mg
Type de produit Chlorure de sulfonyle
Contenu et stockage À conserver au congélateur (de -5 à -30 °C) et à protéger de la lumière.
Réactivité chimique Amine
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Groupement réactif Chlorure de sulfonyle
Étiquette ou colorant Texas Red™
Type d’étiquette Teintures classiques
Gamme de produit Texas Red
Émission 615
Excitation 595
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.