missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Tétraméthylrhodamine-5-iodoacétamide Dihydroiodure (5-TMRIA), isomère unique

Numéro de catalogue. T6006
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T6006 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. T6006 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur T6006

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Tétraméthylrhodamine-5-iodoacétamide Dihydroiodure (5-TMRIA), isomère unique

Le thiol-réactif tétraméthylrhodamine-5-iodoacétamide dihydroiodure (5-TMRIA) peut être utilisé pour créer des bioconjugués fluorescents orange-rouge vif avec des maxima ∼d’excitation/émission 555/580.

Spécifications

Quantité 5 mg
Type de produit Tétraméthylrhodamine-5-iodoacétamide dihydroiodure
Contenu et stockage À conserver au congélateur (de -5 à -30 °C) et à protéger de la lumière.
Réactivité chimique Thiol
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Groupement réactif Alkyl halure, iodoacétatide
Étiquette ou colorant Isomères de la Rhodamine, TMR (Tétramétylrhodamine)
Type d’étiquette Teintures classiques
Émission 580
Excitation 555

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.