missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TAMRA, SE; 5-(et-6)-Carboxytétraméthylrhodamine, ester succinimidyle (5(6)-TAMRA, SE), isomères mixtes

Numéro de catalogue. C1171
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C1171 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. C1171 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C1171

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

TAMRA, SE; 5-(et-6)-Carboxytétraméthylrhodamine, ester succinimidyle (5(6)-TAMRA, SE), isomères mixtes

Tetramethylrhodamine (TMR) is an important fluorophore for preparing protein conjugates. Under the name TAMRA, the carboxylic acid of TMR has also achieved prominence as a dye for oligonucleotide labeling and automated DNA sequencing applications. 5-(and-6)-carboxytetramethylrhodamine, succinimidyl ester is the amine-reactive, mixed isomer form of TAMRA. Single isomer forms of 5-TAMRA SE (Cat no. C-2211) and 6-TAMRA SE (Cat. no. C-6123) are also available.

Spécifications

Quantité 25 mg
Type de produit TAMRA SE
Contenu et stockage À conserver au congélateur (de -5 à -30 °C) et à protéger de la lumière.
Réactivité chimique Amine
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Groupement réactif Ester actif, ester succinimidyle
Étiquette ou colorant TAMRA™ Isomères, TMR (Tétramétylrhodamine)
Type d’étiquette Teintures classiques

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.