missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ SuperSignal™ ELISA Substrat femto

Numéro de catalogue. PI37075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Kit de 100 mL
Kit de 250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PI37075 Kit de 100 mL
PI37074 Kit de 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. PI37075 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 37075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $927.86
    $704.23 / chaque

    Économisez $223.63

    24.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Substrat HRP formulé pour une détection supérieure des protéines et une linéarité de bas niveau dans les applications chimiluminescentes ELISA .

Thermo Scientific™ SuperSignal ELISA Femto Maximum Sensitivity Substrate est formulé pour une détection supérieure des protéines et une linéarité de bas niveau dans les applications chimiluminescentes ELISA .

SuperSignal ELISA Femto Substrate génère une chimiluminescence détectable (lumière) en moins d’une minute après ajout à de traces de HRP soluble, économisant jusqu’à 30 minutes par test comparé aux substrats colorimétriques ELISA . Cette fonctionnalité est idéale pour les applications de criblage à haut débit (HTS) où jusqu’à 100 000 tests peuvent être réalisés quotidiennement sur des équipements robotiques. Parce que les périodes d’incubation sont souvent un facteur limitant dans le développement d’essais automatisés rapides, SuperSignal ELISA Femto Substrate est le choix logique pour les applications HTS automatisées.

Points clés :

  • Signal intense de génération – immédiate de lumière généré immédiatement à température ambiante et à 37 °C

  • Linéarité – améliorée dans les basses fréquences, détection facile de faibles quantités de protéines avec des rapports signal/bruit élevés et une linéarité basse des courbes de réponse à la dose

  • – Détection à haute sensibilité au niveau femtogramme des protéines cibles

  • La réduction du temps – d’essai : une sensibilité élevée permet de diminuer les étapes d’incubation

  • Stockage de stabilité – pendant six mois à température ambiante ou un minimum de 12 mois à 4 °C avec une solution de travail stable de six heures

  • Émet de la lumière à 425 nm – mesurable par des luminomètres

Comprend :

solution luminol/améliorant; Tampon de peroxyde

Spécifications

Type de produit ELISA Substrat
Quantité Kit de 100 mL
Méthode de détection Chimiluminescence
Gamme de produit SuperSignal
Propriétés de substrat Substance chimique
Type de substrat HRP (peroxydase de raifort)
Contenu et stockage Stable pendant un an à 4 °C ou six mois à température ambiante. Le produit est expédié à température ambiante.

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.