Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ IV VILO™ Master Mix
Description
Mélange maître SuperScript IV VILO (SSIV VILO), disponible avec ou sans ezDNase, est un mélange maître de réaction conçu pour une synthèse d’ADNc rapide, sensible et reproductible dans les applications de RT-qPCR. L'ajout de ezDNase l’enzyme accélère encore davantage le processus RT-qPCR grâce à une étape extrêmement simplifiée d’élimination de l’ADN génomique.
Les caractéristiques du mélange maître VILO SuperScript IV sont les suivantes :
• Réactions RT rapides en seulement 10 minutes
• Mélange maître pratique pour réaction ADNc en un seul tube pour RT-qPCR en deux étapes
• Les rendements élevés réduisent les valeurs Ct de plus de deux cycles par rapport à tous les autres réactifs de transcription inverse
• Réaction efficace même avec de faibles quantités de modèles et des échantillons d’une saturation sous-optimale
• Élimination de l’ADNg en aussi peu que deux minutes (SSIV VILO Mélange maître avec ezDNase uniquement)
VSSI VILO Le mélange maître élève la technologie éprouvée VILO à un niveau supérieur grâce à la technologie SuperScript IV Reverse n|DNT2569;t|oc; hautement performante et thermostable Transcriptase et à un tampon encore optimisé. Ces composants permettent une synthèse efficace de l’ADNc à des températures plus élevées et en moins de temps. Le mélange maître VILO SSIV offre un rendement et une sensibilité supérieurs en matière d’ADNc, même avec une pureté sous-optimale ou des matrices rares. Il s’agit de votre nouvel outil pour une RT-qPCR plus efficace et plus reproductible.
Mélange maître VILO SuperScript IVT avec ezDNase est disponible pour une meilleure suppression de l’ADN génomique et pour accélérer davantage le flux de travail RT-PCR q. L'étape extrêmement simplifiée d’élimination de l’ADN génomique réduit considérablement la durée de l’ensemble du protocole de transcription inverse et diminue les variations possibles de l'expression génique dues à la perte ou à l’endommagement de l’ARN lors du traitement conventionnel à la DNase. Le mélange maître
SSIV VILO permet d'obtenir plus d’ADNc en moins de temps, avec moins de pipetage, moins de variations, moins d’inhibition de la réaction, moins d’interférence de l’ADNg et moins d’échantillon que les autres kits de synthèse d’ADNc ou mélanges maîtres pour RT-qPCR. Le supplément ezDNase peut également être acheté séparément.
Source
Purifié à partir de E. coli exprimant le gène pol de M-MLV, modifié pour augmenter la thermostabilité et la demi-vie, la processivité, la résistance aux inhibiteurs et pour réduire l'activité RNase H
Tests de performance et de qualité
Testé pour l’endodésoxyribonucléase, l’exodésoxyribonucléase et la ribonucléase, ainsi que pour le rendement et la longueur du produit ADNc.
Spécifications
Spécifications
| Concentration | 5X |
| Contenu et stockage | • SuperScript IV VILO Mélange maître (200 μL) |
| Méthode de détection | qPCR |
| Format | Mélange maître |
| Performance de la PCR pour les régions riches en GC | Élevée |
| Vitesse de réaction | 10 min. |
| Technique | Transcription inverse |
| Température de réaction optimale | 50 °C |
| Quantité | À l’unité |
| Transcriptase inverse | SuperScript IV |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.