missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SuperScript™ Mélange maître RT à commutation de gabarit IV

Numéro de catalogue. A65424
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb de réactions:
48 réactions
5 x 96 Réactions
96 réactions
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Nb de réactions
A65424 96 réactions
A65423 48 réactions
A65425 5 x 96 Réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. A65424 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A65424

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Invitrogen SuperScript IV Template-Switching RT Master Mix est conçu pour une grande efficacité de commutation de gabarit dans les réactions de synthèse d’ADNc.

Invitrogen SuperScript IV Template-Switching RT Master Mix est conçu pour une grande efficacité de commutation de gabarit dans les réactions de synthèse d’ADNc. Il contient SuperScript IV Reverse Transcriptase Immun, RNase Inhibitor et tous les autres composants de la réaction de transcription inverse dans un format prémélangé pratique. Seuls le gabarit ARN, l’amorce RT et l’oligo de commutation de gabarit (TSO) de choix doivent être ajoutés.

Les caractéristiques du SuperScript IV Template-Switching RT Master Mix incluent :
• Formulé pour une
• synthèse d’ADNc de haute qualité sur toute la longueur Inclut un améliorateur propriétaire pour maximiser l’efficacité
• du changement de gabarit Une sensibilité exceptionnelle pour la détection facile de cibles à faible abondance (aussi bas que des cibles à une seule cellule ou 2 pg au total d’ARN)
• Tampon de lyse cellulaire inclus pour la synthèse directe d’ADNc sans purification

d’ARN Aperçu
de la procédure Pour maximiser l’efficacité de la commutation de gabarit, SuperScript IV Template-Switching RT Master Mix contient un amplificateur propriétaire de commutation de gabarit et exploite l’activité terminale de la désoxynucléotyle transférase (TdT) du SuperScript IV Revers Transcriptase. Lorsque la transcriptase inverse atteint l’extrémité 5’ du modèle d’ARN, TdT l’activité ajoute 13 –nucléotides supplémentaires à l’extrémité de l’ADNc, permettant la liaison de l’oligo de changement de gabarit et l’incorporation de la séquence connue à l’extrémité 3’ de l’ADNc résultant. Cet ADNc peut être utilisé pour l’amplification par PCR, l’analyse d’expression génique par PCR en temps réel, ou comme modèle pour la synthèse d’ADNc 5’RACE, ARN-seq ou d’ADNc de second brin. Ce mélange maître est compatible avec une large plage d’ARN total d’entrée (de 2 pg à 4 µg) et est fourni avec un tampon de lyse permettant une synthèse directe d’ADNc à partir de cellules de mammifères (1 –1 000 cellules par échantillon).

Produits
connexes SuperScript IV Template-Switching RT Master Mix est compatible avec divers amorces RT et des oligos de commutation de modèles auto-conçus. Nous offrons le système de commutation Oligo de modèles (Cat. Non. A65427) et amorce Oligo de capture (dT) (A65429), tous deux contenant la même séquence d’adaptateurs complémentaire à l’amorce de préamplification (A65428). Alternativement, un ensemble complet de réactifs pour la synthèse et la préamplification de l’ADNc à commutation de modèle est disponible dans le kit de préamplification d’ADNc à cellule unique/faible entrée SuperScript IV (11752048).

Spécifications

Concentration 4X
Contenu et stockage • 4X SuperScript IV Synthèse ADNc Master Mix (480 μL)
• Tampon de lyse 10X (96 μL)
• Eau sans nucléase (1,25 mL)

Conserver à -15 à -25 °C.

Format Mélange maître
Performance de la PCR pour les régions riches en GC Élevée
Vitesse de réaction 30 minutes
Technique Transcription inversée à commutation de gabarit
Quantité 96 réactions
Type de produit final ADNc simple brin
Nb de réactions 96 réactions
Type de réactif Transcription inverse
Matériau de départ Cellules ou ARN
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.