missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Superose™ Paquets de laboratoire de préparation aux médias

Numéro de catalogue. 45000093
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Superose 12e année préparatoire
Superose 6e année de préparation
Pression maximale:
58 psi
689 kPa (100 psi)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de produit Pression maximale
45000093 Superose 12e année préparatoire 689 kPa (100 psi)
45000086 Superose 6e année de préparation 58 psi
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 45000093 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17053601

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Milieux de filtration en gel haute performance pour la mise à l’échelle jusqu’à des purifications préparatoires de biomolécules

  • Permettre une récupération élevée d’une grande variété de biomolécules, —protéines, peptides, polynucléotides, etc.
  • Fourni comme milieu de filtration en vrac, pour des séparations préparatoires
  • Destiné à compléter les Superose colonnes préemballées en PC; peut être compacté efficacement sous pression moyenne
  • Superose 6 Grade de préparation destiné aux biomolécules d’une large plage de fractionnement; Superose 12, pour les protéines de poids moléculaire plus élevé

Order Info

Fourni dans des contenants de 125 mL

Spécifications

Quantité À l’unité
Débit 40 cm/hr.
Granulométrie 30 à 40 μm
À utiliser avec (équipement) AKTA™ Pompe ou système de conception
Volume du lit ≈100 ml
Type de produit Superose 12e année préparatoire
À utiliser avec (application) Séparations des protéines et d’autres biomolécules selon leur taille
Pression maximale 689 kPa (100 psi)
Plage de pH 3 à 12
Type de support Agarose hautement réticulée
Type d’échantillon Protéines, peptides, polynucléotides, grande variété de biomolécules
Contenu et stockage 4° à 30 °C
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats