missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Superior Glove™ Superior™ Manchons résistants à la coupure en jersey en fibre d’aramide

Numéro de catalogue. 296368334
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
16 in
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (impériale)
296368334 16 in
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 296368334 Fournisseur Superior Glove™ Code fournisseur KKWC14THL

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

KKWC14TH est une manche résistante à la coupe en jersey en fibre d’aramide. Parmi les applications suggérées figurent la fabrication des métaux, la manutention des métaux, la soudure et l’automobile.

  • Les points chauds doubles couches en fibre d’aramide sont confortables
  • La fibre d’aramide résistante au feu ne goutte pas et ne fond pas autour de la flamme
  • Cinq disponibles avec des trous optionnels pour les pouces pour un confort de maintien en place
  • Entièrement lavable (sans eau de Javel)
  • Pour limiter le risque de réactions allergiques, cette gaine est fabriquée avec un matériau sans latex

Spécifications

Taille Universel
Structure tricot sans couture
Matériau Fibre d’aramide
Couleur Jaune
Stérilité Non stérile
Jetable Réutilisable
Sans latex Oui
Épaisseur 7.62 cm
Longueur (impériale) 16 in
Longueur (métrique) 40.64 cm