missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Superdex Augmentation Tricon™ de 30 Colonne SEC préemballée 10/300 GL

Numéro de catalogue. 45001000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
À l’unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
45001000 À l’unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 45001000 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 29219757

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Conçu pour une haute résolution dans la purification et l’analyse préparatoires à petite échelle pour des volumes d’échantillons allant jusqu’à 500 μL

  • Remplacement des Superdex colonnes de peptides
  • Temps d’exécution réduit avec résolution maintenue pour gagner du temps ou augmenter le débit
  • Une résolution plus élevée pour améliorer la pureté des protéines et les données d’analyse
  • Une plus grande cohérence entre lots pour

Spécifications

Quantité À l’unité
Débit <1,2 mL/min.1
Granulométrie ∼9 μm1
Volume du lit 24mL
Type de produit Superdex Colonne préemballée
Diamètre (métrique) interne 10mm
À utiliser avec (application) Purification et analyse à petite échelle haute résolution de petites biomolécules avec MR ˜ 100 à ˜7000, comme les peptides
Hauteur (métrique) 279 à 309 mm
Matériau Tube de colonne : verre borosilicate; Soutien du lit : filtre en polyéthylène (PE)
Plage de pH 3 à 12
Type de support Filtres
Emballage Superdex Augmentation
Contenu et stockage 4 °C à 30 °C, 20% d’éthanol
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats