missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Superdex™ Colonne de précision préemballée de 3,2/300 augmentation 200

Numéro de catalogue. 45002572
Modifier l'affichage
Click to view available options
Granulométrie:
8,6 μm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Granulométrie
45002572 8,6 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 45002572 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28990946

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisé pour la purification préparatoire à micro-échelle (μg) ainsi que pour la caractérisation et l’analyse de petits volumes (4 à 50 μL) de protéines. Cytiva Lifescience™ Superdex™ Colonne de précision préemballée de 200 augmentations 3,2/300 conçue pour la chromatographie d’exclusion de taille.

  • Préemballé avec Superdex un média 200 Increase
  • Pour les protéines ayant un poids moléculaire compris entre 10 000 et 6 00 000, comme les anticorps
  • Composite d’agarose à haut débit réticulé et d’une matrice de base de Dextrane pour des débits élevés
  • Utilisé pour des procédures préparatoires et analytiques
  • Une taille de bille plus petite est en moyenne de 8,6 μm pour une résolution plus élevée
  • Fourni avec deux doigts serrés 1/16 po. Connecteurs mâles pour la connexion

Spécifications

Débit <0,15 mL/min.1
Granulométrie 8,6 μm
Type de produit Superdex Colonne préemballée
Matériau Verre borosilicaté