missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Supelco™ Supeltex™ Ferrole capillaire M-4, conception longue, colonne identifiante de 0,53 mm.

Numéro de catalogue. 111010923
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité d’emballage:
10/Pk.
50/Pk.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité d’emballage
111010923 10/Pk.
111009148 50/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 111010923 Fournisseur MilliporeSigma™ Supelco™ Code fournisseur 28027U

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Supelco a affiné la conception de ces viroles en graphite pour offrir un profil propre et net avec un flash minimal.

Caractéristiques : Étanchéité à un quart de tour au-delà de l’étanchéité des doigts. Contact de surface d’étanchéité maximal, risque réduit de contamination des colonnes lors de l’installation. Composition du matériau : graphite flexible. Température maximale : 450 °C

Spécifications

Catégorie Accessoires et adsorbants GC
Diamètre (métrique) interne 0.8 mm
Quantité d’emballage 10/Pk.
Aperçu général Type de virole : Long

Supeltex est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC