missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Supelco™ Supeltex™ Viale capillaire M-2A, conception longue

Numéro de catalogue. 111010770
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité d’emballage:
10/Pk.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité d’emballage
111010770 10/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111010770 Fournisseur MilliporeSigma™ Supelco™ Code fournisseur 24826U

Caractéristiques : Étanchéité à 1/4 de tour au-delà de l’étanchéité des doigts. Haute réutilisabilité. Ça ne colle pas au métal ou au verre. Composition du matériel : DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite). Température maximale : 400 °C

Spécifications

Diamètre (métrique) interne 0.4 mm
Quantité d’emballage 10/Pk.
Aperçu général Type de virole : Long

Supeltex est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC