Learn More
Thermo Scientific™ Storage Canes
GREENER_CHOICE
Store various cryostorage tubes in these storage canes, available in standard or stepped format to accommodate a variety of vial sizes and designs.
$178.66 - $668.94
Spécifications
Material Aluminum
voir les spécifications
Produits 4
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Type Design Length (Metric) Prix Quantity & Availability  
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Type Design Length (Metric) Prix Quantity & Availability  
12565181
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
378441
Cryo Storage Cane Standard 29 cm
caisse de 50 chaque for $668.94
Il en reste null
1535020
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
50150001
Cryo Storage Cane Stepped 30 cm
paquet de 12 chaque for $179.07
caisse de 4 paquet for $716.28
Il en reste null
1535021
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
50150002
Cryo Storage Cane Standard 30 cm
paquet de 12 chaque for $178.66
caisse de 4 paquet for $714.64
Il en reste null
1535035
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
DS50200000
Cryo Cane Coder Coder Not Applicable
caisse de 100 chaque for $367.22
Il en reste null
Description
Description
Store Thermo Scientific™ Nalgene™ or Thermo Scientifc™ Nunc™ cryostorage tubes in Thermo Scientific™ Storage Canes, available in standard or stepped format to accommodate a variety of vial sizes and designs.
  • Able to store tubes protected with Thermo Scientific™ CryoFlex™ tubing
  • Compatible with color coders that attach to the end of the cane and can be written on for quick identification and inventory management
Spécifications
Spécifications
Aluminum
Videos
FDS