missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Armoire en bois à hauteur debout, 18 po. Large
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. FB1264M1
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Auburn Stain
Tache de miel
Tache de moka
Tache de récolte
Tache d’ambre
Tache naturelle
Matériau:
Placage de chêne
Placage d’érable
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur Matériau
FB1264M1 Tache naturelle Placage d’érable
FB1264M2 Tache de miel Placage d’érable
FB1264M3 Tache d’ambre Placage d’érable
FB1264M4 Auburn Stain Placage d’érable
FB1264M5 Tache de récolte Placage d’érable
FB1264M7 Tache de moka Placage d’érable
FB1264O1 Tache naturelle Placage de chêne
FB1264O2 Tache de miel Placage de chêne
FB1264O3 Tache d’ambre Placage de chêne
FB1264O4 Auburn Stain Placage de chêne
FB1264O5 Tache de récolte Placage de chêne
FB1264O7 Tache de moka Placage de chêne
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Numéro de catalogue. FB1264M1

Fisherbrand™ Les armoires en bois à hauteur debout apportent qualité, chaleur et durabilité à votre laboratoire.

  • Hauteur debout (35 po)
  • Fabriqué à partir de placages premium sélectionnés à la main en érable rotatif ou en chêne découpé en faille.
  • Avec un cadre massif en mortaise/tenon supérieur, construction à chevilles à chevilles collées et vissées.
  • Les finitions écologiques appliquées de façon robotisée sont résistantes chimiquement.
  • Les armoires ont un design entièrement affleurant avec des bords carrés.
  • Elles sont assorties verticalement au grain et sont teintées à l’intérieur comme à l’extérieur.
  • Suspension des tiroirs : 100 lb. pleine extension

Compliance

SEFA 8

Spécifications

Type de produit Armoire à hauteur debout
Couleur Tache naturelle
Garantie 2 ans
Largeur (impériale) 18 in
Profondeur (impériale) 23,375 pouces.
Type de hotte Hauteur debout
Certifications/Conformité SEFA 8
Hauteur (impériale) 35 po.
Nb de tiroirs 4
Largeur (métrique) 45.7 cm
Hauteur (métrique) 88.9 cm
Profondeur (métrique) 59.4 cm
Matériau Placage d’érable
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats