missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Assis-assis en vinyle à hauteur debout avec anneau de pied et glissières fixes

Numéro de catalogue. 15004001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Color:
Adobe Blanc
Bleu impérial
Bleu marin
Bortsch
Bourgogne
Carbone
Charbon de bois
Colombe
Colonial Blue
Encre
Graphite
Gris éléphant
Mandarin
Merlebleu
Noir
Orange Kist
Sterling
Taupe
Tempête
Material:
Vinyle (Grade A)
Vinyle (Grade B)
Vinyle (Grade C)
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Color Material
15004001 Noir Vinyle (Grade B)
15002513 Colombe Vinyle (Grade B)
15002514 Mandarin Vinyle (Grade C)
15002515 Encre Vinyle (Grade C)
15002581 Bortsch Vinyle (Grade A)
15002582 Bleu marin Vinyle (Grade A)
15002844 Taupe Vinyle (Grade A)
15002933 Bourgogne Vinyle (Grade B)
15003179 Bleu impérial Vinyle (Grade B)
15003274 Adobe Blanc Vinyle (Grade B)
15003345 Merlebleu Vinyle (Grade C)
15003356 Colonial Blue Vinyle (Grade B)
15003357 Charbon de bois Vinyle (Grade B)
15003480 Carbone Vinyle (Grade A)
15003553 Orange Kist Vinyle (Grade B)
15003831 Noir Vinyle (Grade C)
15003886 Tempête Vinyle (Grade A)
15003947 Gris éléphant Vinyle (Grade C)
15003948 Graphite Vinyle (Grade C)
15003964 Sterling Vinyle (Grade A)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Numéro de catalogue. 15004001 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 91V97033BF8540
Obtenez 1 chaise Fisherbrand gratuite à l’achat de 4
Afficher toutes les promotions

Assis ajustable en vinyle avec anneau de pied noir et glissières fixes.

  • Ajustable de 21 à 31 pouces. du haut du siège jusqu’au plancher
  • Offre réglage de la hauteur du siège
  • Base noire en fibre de verre renforcée de nylon
  • 18,25 po. Anneau de pied en fibre de verre renforcé de nylon noir durable de diamètre
  • Glissières de cloche noires sans abîmes (adaptées aux planchers durs et à tapis)
  • Variété d’options de couleurs pour convenir à n’importe quel espace de travail

Spécifications

Product Type Siège de laboratoire
Width (English) 18 in
Autoclavable Non autoclavable
For Use With (Application) Chaises de laboratoire
Color Noir
With Tilt Oui
Finish Noir
Seating Height 21 à 31 pouces.
Warranty Pièces de 15 ans, durée de vie sur un élévateur pneumatique, 5 ans sur la sellerie
Frame Material Nylon Fibre de verre renforcée
Frame Type Fibre de verre renforcée noire Nylon
With Casters Non
Includes 18,25 po. Fibre de verre renforcée durable Nylon de diamètre
With Backrest Non
With Armrest Non
Adjustable Oui
Wheel Type Glissades stationnaires
Adjustable (Height) 21 à 31 pouces.
Lift Type Pneumatique
Upholstery Oui
Footrest Oui
With Lumbar Support Non
Width (Metric) 46 cm
Weight (English) 23 lb.
Holds 300 lb.
Material Vinyle (Grade B)
Seating Type Hauteur élevée des bancs
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats