missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Armoire en acier debout pour stockage de solvants

Description
- La construction rencontre l’UFC, l’OSHA et la MFPA no 30-1993
- Inclut des bouchons d’aération avec pare-flammes
- Mécanisme de verrouillage auto-fermé
Compliance
ANSI/NFPA 30
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Armoire de rangement de solvants |
| Largeur (impériale) | 48 po |
| Type de porte | Auto-fermeture avec Slam Latch |
| Certifications/Conformité | SEFA 8, inscrit à l’UFC, classé OSHA, NFPA no 30-1993 |
| Profondeur (impériale) | 22 po |
| Type de hotte | Armoire de rangement pour solvants à hauteur debout |
| Couleur | Blanc |
| Hauteur (impériale) | 35,1 po. |
| Comprend | Bouchons de ventilation avec arrête-flammes, borne de mise à la terre, verrouillage automatique |
| Hauteur (métrique) | 89.2 cm |
| Afficher plus de résultats |