missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Armoire en acier debout pour stockage de solvants
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 06000028
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb de portes:
1
2
Largeur (impériale):
24 po.
36 po.
48 po
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Nb de portes Largeur (impériale)
06000028 1 24 po.
06000029 2 36 po.
06000030 2 48 po
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 06000028

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fisherbrand™ Les armoires en acier à hauteur debout pour stockage de solvants ont des portes auto-fermées et servent à entreposer des produits inflammables et des solvants.

  • La construction rencontre l’UFC, l’OSHA et la MFPA no 30-1993
  • Inclut des bouchons d’aération avec pare-flammes
  • Mécanisme de verrouillage auto-fermé

Compliance

ANSI/NFPA 30

Spécifications

Type de produit Armoire de rangement de solvants
Hauteur (impériale) 35,1 po.
Largeur (impériale) 24 po.
Certifications/Conformité SEFA 8, inscrit à l’UFC, classé OSHA, NFPA no 30-1993
Profondeur (impériale) 22 po
Type de porte Auto-fermeture avec Slam Latch
Côté charnière D’accord
Comprend Bouchons de ventilation avec arrête-flammes, borne de mise à la terre, verrouillage automatique
Couleur Blanc
Type de hotte Armoire de rangement pour solvants à hauteur debout
Largeur (métrique) 61 cm
Nb de portes 1
Profondeur (métrique) 55.9 cm
Hauteur (métrique) 89.2 cm
Matériau Acier
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats