missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wanzl SmartCell™ Unité de panier à poteaux ronds
Description
- Contient six paniers et deux tablettes en fil métallique, deux roulettes pivotantes et deux roulettes pivotantes avec freins
- Les roulettes sont montées sur ¾ une barre d’acier pour offrir une plus grande empreinte et éviter que les unités ne deviennent trop lourdes sur le dessus
- Les cadres de pieds en porte-à-faux sont construits en 1 x 2 po. Acier en boîte et fini en poudre gris froid.
- La barre suspendue du panier se connecte à chaque montant, offrant une sécurité accrue et une capacité de poids supplémentaire par rapport aux supports traditionnels montés sur le panier.
- Les paniers sont offerts en maille fine avec ½ des ouvertures carrées intégrées et une finition en nickel chromé de qualité médicale.
- La construction en panier empêche l’accumulation de saleté et de débris
- Les cadres de piédestal et les panneaux à persiennes sont recouverts de peinture en poudre industrielle pour améliorer la durabilité et la longévité de la finition
- Les chariots sont évalués à 100 lb par panier, mais la capacité totale ne doit pas dépasser 500 lb. La capacité de poids doit être répartie uniformément sur chaque panier, ainsi que sur l’unité dans son ensemble.
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Chrome |
| Matériau | Acier |
| Dimensions (L x l x H) | 18 x 36 x 80 po. |
| À utiliser avec (application) | Étagères |
| Comprend | 6 paniers (2 inclinés) et 2 tablettes en fil métallique |
| Largeur (impériale) | 36 po. |