missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wanzl SmartCell™ Après le panier Mount

Numéro de catalogue. 11222055
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
45,7 × 91,4 cm (18 × 36 po)
18 x 48 po.
18 x 60 po.
24 x 36 po.
24 x 48 po.
60,96 x 152,4 cm (24 x 60 po)
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
11222055 60,96 x 152,4 cm (24 x 60 po)
11222050 45,7 × 91,4 cm (18 × 36 po)
11222051 18 x 48 po.
11222052 18 x 60 po.
11222053 24 x 36 po.
11222054 24 x 48 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 11222055 Fournisseur Wanzl Code fournisseur T.HPM2460BSK

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Tous les paniers en fil métallique en maille fine sont plaqués de chrome hospitalier et la structure est finie avec un vernis en poudre industrielle pour améliorer la durabilité et la longévité du système.

  • Les paniers sont disponibles en configuration plate ou peuvent être inclinés pour faciliter l’accès.
  • Des séparateurs ajustables peuvent être ajoutés pour personnaliser

Spécifications

Couleur Chrome
Matériau Acier
Dimensions (L x P) 60,96 x 152,4 cm (24 x 60 po)
À utiliser avec (application) Étagères
Comprend Après le panier Mount
Largeur (impériale) 60 in