missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wanzl SmartCell™ Panier en angle

Numéro de catalogue. 11222061
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
45,7 × 91,4 cm (18 × 36 po)
18 x 48 po.
18 x 60 po.
24 x 36 po.
24 x 48 po.
60,96 x 152,4 cm (24 x 60 po)
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
11222061 60,96 x 152,4 cm (24 x 60 po)
11222056 45,7 × 91,4 cm (18 × 36 po)
11222057 18 x 48 po.
11222058 18 x 60 po.
11222059 24 x 36 po.
11222060 24 x 48 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 11222061 Fournisseur Wanzl Code fournisseur T.HPM2460BSKAG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Tous les paniers en fil métallique en maille fine sont plaqués de chrome hospitalier et la structure est finie avec un vernis en poudre industrielle pour améliorer la durabilité et la longévité du système.

  • Les paniers sont disponibles en configuration plate ou peuvent être inclinés pour faciliter l’accès.
  • Des séparateurs ajustables peuvent être ajoutés pour personnaliser

Spécifications

Couleur Chrome
Matériau Acier
Dimensions (L x P) 60,96 x 152,4 cm (24 x 60 po)
À utiliser avec (application) Étagères
Type d’étagère Panier en angle
Largeur (impériale) 60 in