missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SiteClick™ Kits alkyne sDIBO pour le marquage des anticorps

Numéro de catalogue. c20029
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Étiquette ou colorant:
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 555
Alexa Fluor 647
Amine primaire
Biotine
pHrodo Rouge
Échelle d’étiquetage:
100-250 μg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Étiquette ou colorant Échelle d’étiquetage
C20029 Alexa Fluor 647 100-250 μg
C20027 Alexa Fluor 488 100-250 μg
C20031 Amine primaire 100-250 μg
C20034 pHrodo Rouge 100-250 μg
C20028 Alexa Fluor 555 100-250 μg
C20030 Biotine 100-250 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. C20029 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C20029

Fixer Alexa Fluor™ pHrodo™ facilement et sDIBO Alkyne à la biotine sur des anticorps modifiés par azido en utilisant SiteClick™ la chimie.

Générez des conjugués d’anticorps marqués spécifiques au site avec SiteClick des alkynes sDIBO pour le marquage des anticorps. Nos SiteClick kits de marquage d’anticorps sDIBO sont optimisés pour être utilisés conjointement avec les SiteClick kits de modification Azido (S20026, S10900 ou S10901 vendus séparément) et contiennent suffisamment de réactifs pour effectuer une réaction de conjugaison d’un SiteClick marquage sDIBO Alkyne utilisant 100 μg, 1 mg ou 5 mg d’anticorps IgG modifié par azido. Les SiteClick alkynes sDIBO pour le marquage des anticorps utilisent la chimie à clics sans cuivre pour lier covalemment un colorant, pHrodo un colorant ou une biotine marqués Alexa Fluor par dibenzocyclooctyne (sDIBO) à un anticorps modifié azido. Le label, lorsqu’il est attaché à l’anticorps, est situé loin de son domaine de liaison à l’antigène.

Créez vos propres conjugués d’anticorps marqués de façon covalente en utilisant les SiteClick marquages sDIBO Alkyne, destinés à être utilisés avec des anticorps modifiés par azido. SiteClick Les kits de marquage des anticorps alkyne sDIBO incluent le sDIBO Alkyne et le concentrateur d’anticorps, permettant l’attachement covalent sans cuivre des Alexa Fluor pHrodo colorants, de la biotine ou des molécules de votre choix. Lorsqu’il est utilisé avec le kit de modification d’Azido à l’anticorps SiteClick (disponible séparément sous le nom Cat. No S20026, S10900, S10901), le marquage se produit sur les glycanes N-liés à la chaîne lourde, loin du domaine de liaison à l’antigène, ce qui permet une excellente reproductibilité entre des réactions de marquage distinctes et plusieurs espèces et sous-types d’anticorps. Les SiteClick kits d’alkyne sDIBO pour le marquage des anticorps sont optimisés pour les réactions de conjugaison, reliant de façon covalente 100 μg, 1 mg ou 5 mg d’anticorps IgG modifié par azide.

Le SiteClick kit de modification de l’azido anticorps (Cat. No S20026, S10900, S10901) est recommandée pour l’attachement d’une moitié azide aux chaînes lourdes d’un anticorps IgG non marqué. D’autres anticorps modifiés contenant des moitiés azido sont également appropriés.

Lorsqu’ils sont utilisés en combinaison avec le kit de modification d’azido SiteClick anticorps, les SiteClick kits sDIBO alkyne pour le marquage des anticorps vous offrent la possibilité d’essayer différents marquants fluorescents pour votre anticorps, d’attacher d’autres molécules via la streptavidine ou d’attacher votre propre molécule via des moitiés réactives à l’amine, selon votre test. Nos alkynes sDIBO sont des versions améliorées des cyclooctynes DIBO, produisant des conjugués moins « collants » et émettant un fond de signal plus faible dans les échantillons biologiques.

Order Info

À conserver au congélateur (de -5 à -30 °C) et à protéger de la lumière.

Spécifications

Quantité 1 unité
Contenus des kits Contient 1 flacon de SiteClick Alexa Fluor 647 sDIBO Alkyne pour le marquage des anticorps dans 25 μL DMSO et 1 concentrateur d’anticorps
Type de filtre Cy5
Contenu et stockage Conservez au réfrigérateur (de 2 °C à 8 °C) et protégez-les de la lumière.
Réactivité chimique Azide
Lignes laser du cytomètre en flux Rouge
Méthode d’étiquetage Chimie du clic
Échelle d’étiquetage 100-250 μg
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace humide
Groupement réactif sDIBO Alkyne
Étiquette ou colorant Alexa Fluor 647
Couleur Rouge lointain
Gamme de produit Alexa Fluor, SiteClick
Cible de l’étiquetage Anticorps modifiés par azido
Excitation/Émission 650/665 nm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.