missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ SimpliAmp™ Thermocycleur + emballages plastiques

Numéro de catalogue. A41192
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Aperçu général:
Comprend 5 MicroAmp EnduraPlate plaques optiques à réaction claire à 96 puits avec code-barres (100 plaques au total)
Comprend MicroAmp des bandes à 8 tubes avec des capuchons dopés attachés, 0,2 mL (125 bandes)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Aperçu général
A41192 Comprend MicroAmp des bandes à 8 tubes avec des capuchons dopés attachés, 0,2 mL (125 bandes)
A41193 Comprend 5 MicroAmp EnduraPlate plaques optiques à réaction claire à 96 puits avec code-barres (100 plaques au total)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A41192 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A41192
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le Applied Biosystems SimpliAmp Thermal Cycler est un thermocycleur facile à utiliser, compact et précis, conçu pour s’adapter au flux de travail PCR essentiel de chaque laboratoire.

Le Applied Biosystems SimpliAmp Thermal Cycler est un thermocycleur facile à utiliser, compact et précis, conçu pour s’adapter au flux de travail PCR essentiel de chaque laboratoire. Des innovations comme un écran tactile couleur réactif et la technologie de contrôle de température VeriFlex permettent une optimisation simple et précise. Et maintenant, vous pouvez accéder à votre SimpliAmp vélo avec Thermo Fisher Connect, ce qui vous donne la liberté de concevoir et de téléverser vos méthodes en toute sécurité depuis n’importe quel appareil mobile ou ordinateur de bureau.

SimpliAmp Thermal Cycler
Ce SimpliAmp forfait Thermal Cycler comprend un thermocycleur et soit des MicroAmp plaques EnduraPlates avec MicroAmp des films adhésifs transparents, soit MicroAmp des bandes à 8 tubes avec des capuchons en dôme attachés.

MicroAmp Bandes de 8 tubes avec capuchons
MicroAmp dômes attachés Les bandes de 8 tubes avec capuchons dômes attachés comportent des bouchons dôme fixés individuellement, deux grandes languettes d’extrémité et des marqueurs gradués de 20 μL sur chaque tube pour aider à prévenir la contamination croisée, les erreurs de pipetage et les erreurs d’identification des échantillons.
• Bande de huit tubes avec des capuchons en dôme attachés qui s’ouvrent et se ferment indépendamment pour éviter la contamination et l’évaporation. Bouchons inclinés qui permettent un positionnement efficace des bandes de tubes dans les racks et blocs
• de cyclage thermique; étiquetage gravé A-H sur des tubes individuels visibles lorsque les bouchons sont ouverts ou fermés
•; languettes doubles pour un étiquetage correct et une manipulation facile
•; marqueurs gradués de mesure 20-L μ sur chaque tube pour la vérification

visuelle du volume.
• MicroAmp EnduraPlates
MicroAmp EnduraPlates offrent d’excellentes performances PCR ou qPCR dans des formats conçus pour répondre à vos besoins expérimentaux. Ils constituent une solution pour des travaux nécessitant une manipulation spéciale et un degré de durabilité encore plus élevé pour des expériences multi-instruments. Ils sont validés pour une utilisation avec Applied Biosystems des cycleurs thermiques PCR pour un ajustement et une performance optimaux.
• Optimisé pour la performance avec Applied Biosystems des instruments •
Certifiés sans inhibiteurs d’ADN, d’ARN et de PCR avec des tests
• d’échantillonnage en cours Construit selon la norme ANSI/SBS, bien adapté aux laboratoires à haut débit et à la manipulation •
robotisée Disponible en plusieurs couleurs pour une organisation facile des essais
• en laboratoire Excellente stabilité mécanique et platitude pour tous vos besoins

MicroAmp de flux de travail Films
MicroAmp adhésifs transparents Les films adhésifs transparents créent un joint sécurisé sur toute une microplaque pour prévenir l’évaporation et la contamination du puits à puits.
• L’adhésif assure un scellement étanche des puits afin de prévenir les fuites et l’évaporation.
• Facile à appliquer et à retirer
•, disponible en Transparent (économique et collant) ou Optique (prêt pour la PCR en temps réel et non collant).

Spécifications

Précision thermique ±0,25 °C (35 °C à 99,9 °C)
Contenu et stockage • SimpliAmp Thermal Cycler
• 1 x MicroAmp 8 bandes de tubes avec capuchons dômes attachés, 0,2 mL (125 bandes)

Compatibilité à haut débit Protocoles manuels
À utiliser avec (équipement) GeneAmp 9700, GeneAmp™ 2700, Veriti™ Cycleur thermique, Cycleur thermique 2720
Uniformité thermique <0,5 °C (20 secondes après avoir atteint 95 °C)
Dimensions 18,1 x 9,5 x 8,3 po. (46 x 24 x 21 cm)
Capacité d'absorption 96-puits, 0,2 mL
Tension 100/240 V
Type d’écran 8 in Écran tactile LCD TFT couleur
Type de produit Cycleur thermique
Garantie Garantie limitée
Gamme de températures 0 °C à 100 °C
Interface utilisateur USB, Wi-Fi, Ethernet
Puissance 600 W
Rapidité de chauffage/refroidissement 4 °C/sec. (Bloc), 3 °C/s. (Échantillon)
Nb de programmes >1000
Aperçu général Comprend MicroAmp des bandes à 8 tubes avec des capuchons dopés attachés, 0,2 mL (125 bandes)
Quantité 1 paquet
Poids 18.3 lb. (8.5 kg)
Configurations des blocs Bloc VeriFlex à 96 puits et 3 zones
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats