missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHOWA™ N-DEX™ Gants en nitrile 9700PF

Numéro de catalogue. 296360116
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
Petit
Moyen
Grand
Très grand
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
296360116 Moyen
19168935 Petit
296360115 Grand
19168938 Très grand
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 296360116 Fournisseur SHOWA™ Code fournisseur 9700PFM08

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les gants en nitrile sans poudre offrent une précision tactile et une protection à haute capacité dans une large gamme d’applications.

  • Construction épaisse, 100% nitrile, pour une meilleure protection contre les barrières
  • Protection à haute capacité pour une grande variété d’applications
  • Le manchon roulé empêche la saleté et les débris d’entrer dans le gant
  • Conception ajustée pour une sensibilité accrue
  • Sans accélérateur
  • Sans poudre
  • Pays de fabrication USA

Spécifications

Certifications/Conformité FDA 21 CFR 170-199
Certifications/Conformité (Europe) EN 420 : 2003 + A1:2009
Sans accélérateur Oui
Applications Industriel, Laboratoire
Couleur Noir
Jetable Usage unique
Finition extérieure Sans texture
Sans latex Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Nitrile Gloves
Taille Moyen
Épaisseur (impériale) 6 mil
Épaisseur (métrique) 0.15 mm
Séries N-DEX™ 9700
Longueur (impériale) 27,9 cm (11 po)
Longueur (métrique) 28 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats