missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SGE™ Aiguilles de remplacement pour seringues de 10 μL

Numéro de catalogue. SG037747
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre de l’aiguille:
23 G
Type de pointe d’aiguille:
Base conique du porte pipette
Longueur (impériale) de l’aiguille:
1,6 po.
Diamètre (impériale) externe:
0,02 po.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Calibre de l’aiguille Type de pointe d’aiguille Longueur (impériale) de l’aiguille Diamètre (impériale) externe
SG037747 23 G Base conique du porte pipette 1,6 po. 0,02 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. SG037747 Fournisseur SGE™ Code fournisseur 037747

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fabriqué en acier inoxydable

Fabriqué en acier inoxydable

Spécifications

Matériau Acier inoxydable
Calibre de l’aiguille 23 G
Diamètre (impériale) interne 0,004 po.
Diamètre (impériale) externe 0,02 po.
Diamètre (métrique) interne 0.11 mm
Diamètre (métrique) externe 0.5 mm
Longueur (impériale) de l’aiguille 1,6 po.
Type de produit Aiguille de rechange
Type de pointe d’aiguille Base conique du porte pipette
À utiliser avec (équipement) Seringue (10 μL)