missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Septa

Numéro de catalogue. 31303240
Modifier l'affichage
Click to view available options
Aperçu général:
BTO
Marathon
TR-Blue
TR-Green
Diamètre (métrique) interne:
9 mm
11 mm
11.5 mm
12.7 mm
17 mm
Température (métrique) maximale:
200 °C à 250 °C
300 °C
350 °C
400 °C
Quantité:
48 (Blister Pk.)
50 (Blister Pk.)
50 (Pot en verre)
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Aperçu général Diamètre (métrique) interne Température (métrique) maximale Quantité
31303240 BTO 9 mm 400 °C 50 (Pot en verre)
31303211 BTO 17 mm 300 °C 50 (Pot en verre)
03050304 BTO 12.7 mm 400 °C 50 (Pot en verre)
31303230 BTO 11.5 mm 400 °C 50 (Pot en verre)
03251650 TR-Green 17 mm 300 °C 50 (Pot en verre)
03251651 TR-Green 12.7 mm 350 °C 50 (Pot en verre)
03251652 TR-Green 11 mm 350 °C 50 (Pot en verre)
313G3240 TR-Green 9 mm 350 °C 50 (Pot en verre)
03050320 BTO 17 mm 300 °C 48 (Blister Pk.)
03050322 BTO 11.5 mm 400 °C 50 (Blister Pk.)
03050323 BTO 11 mm 400 °C 50 (Blister Pk.)
03050325 BTO 9 mm 400 °C 50 (Blister Pk.)
03050321 BTO 12.7 mm 400 °C 48 (Blister Pk.)
03100024 TR-Blue 11 mm 200 °C à 250 °C 50 (Pot en verre)
03100023 TR-Blue 9 mm 200 °C à 250 °C 50 (Pot en verre)
03050326 TR-Green 17 mm 300 °C 48 (Blister Pk.)
03050328 TR-Green 11 mm 350 °C 50 (Blister Pk.)
03100022 Marathon 17 mm 300 °C 50 (Pot en verre)
03050330 Marathon 17 mm 300 °C 48 (Blister Pk.)
03050332 Marathon 11 mm 350 °C 50 (Blister Pk.)
03050333 Marathon 9 mm 350 °C 50 (Blister Pk.)
03050329 TR-Green 9 mm 350 °C 50 (Blister Pk.)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Numéro de catalogue. 31303240 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 31303240

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisez des Septa robustes et BTO à faible saignement pour des applications GC-MS exigeantes.

Assurez-vous de la performance optimale de votre instrument GC avec une optimisation Thermo Scientific™ BTO de purge, de température et TR-Green Septa. Fabriqués en silicone à faible purge, ces septa possèdent d’excellentes propriétés mécaniques, sont idéaux pour les applications GC-MS exigeantes et peuvent être utilisés de manière fiable jusqu’à 400 °C.

  • Variété des matériaux et limites de température pour toutes les applications
  • Pour une utilisation dans Thermo Scientific™ TRACE™ les FOCUS™ GC et instruments d’autres fabricants
  • Sans contaminants dans des blisters individuels

Spécifications

Type de produit Basse saignement de la cloison basse
Aperçu général BTO
Température (métrique) maximale 400 °C
À utiliser avec (équipement) Instruments GC à trace et focus
Matériau Silicone
Diamètre (métrique) interne 9 mm
Quantité 50 (Pot en verre)

Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.