missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Sepharose Milieu de filtration en gel d’agarose
Description
Solutions de la Pharmacopée Européenne
- Réactifs et solutions standard dans les chapitres 2 et 4 de l’actuel Ph. Eur.
- Tous sont fabriqués et testés conformément au Ph. Eur.
- Fourni avec un certificat d’analyse
- Lot No. et la date d’expiration sont indiquées sur toutes les étiquettes des produits
Order Info
Fourni dans des contenants en plastique de 1L
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 1 L |
| Débit | <30 cm/hr. |
| Granulométrie | 45 à 165 μm |
| Type de produit | Sepharose Milieu de filtration en gel d’agarose |
| Format | Perle solide |
| Diamètre (métrique) interne | 5cm |
| À utiliser avec (application) | Permettre la caractérisation ou le nettoyage d’échantillons contenant des composants de poids moléculaire varié |
| Hauteur (impériale) | 3,94 po. |
| Hauteur (métrique) | 10cm |
| Plage de pH | 3 à 12 |
| Afficher plus de résultats |