missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ SecureFit™ Lunettes de protection Série 400

Numéro de catalogue. 296367921
Modifier l'affichage
Click to view available options
Polycarbonate
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
296367921 Polycarbonate
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 296367921 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100114936
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend des coussinets de nez souples et ajustables, des tempes à double injection et la technologie propriétaire 3M™ Pressure Diffusion Temple qui aide à diffuser la pression au-dessus de l’oreille pour améliorer le confort du châssis sans compromettre la sécurité de l’ajustement auprès d’une main-d’œuvre diversifiée. SF403AF-CA

  • Ajuste naturellement les tempes à chaque taille de tête pour un ajustement personnalisé à chaque personne
  • Cette fonction d’auto-réglage est rendue possible grâce à la technologie propriétaire Pressure Diffusion Temple Technology de 3M’, un nouveau design sans pièces mobiles et sans ajustement
  • Conçus pour diffuser la pression au-dessus des oreilles, les lunettes s’ajustent automatiquement à la tête du porteur.
  • SecureFit offre un ajustement plus confortable et personnalisé que les “anciennes lunettes taille unique”
  • Ces lunettes s’adaptent à celui qui le porte, et non l’inverse.
  • L’ajustement serré aide aussi à garder les lunettes bien en place lorsque le porteur regarde de haut en bas ou de gauche à droite, éliminant ainsi le besoin de repositionner fréquemment les lunettes à cause du mouvement de la tête.
  • Certifié selon la norme CSA Z94.3.
  • Ces lunettes de protection pèsent moins d’une once pour un confort léger.
  • Efficace aussi bien par temps chaud qu’en froid.

Spécifications

Hauteur (impériale) 5,5 in
Largeur (impériale) 2,5 in
Revêtement de la lentille Antibuée
Hauteur (métrique) 13.97 cm
Largeur (métrique) 6.35 cm
Type de produit Lunettes de sécurité
Couleur du cadre Clair, noir
Matériau de la lentille Polycarbonate
Matériau du cadre Plastique
Protection contre les rayons ultraviolets UV400