missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell Salisbury™ Gants noirs de ligne haute tension de classe 1 - 14 po.

Numéro de catalogue. 19025638
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
10
11
9
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
19025638 10
19025636 9
19025633 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 19025638 Fournisseur Honeywell Salisbury™ Code fournisseur E114B10

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les gants sont fabriqués en caoutchouc naturel pour la protection diélectrique et respectent ou dépassent toutes les exigences de l’ANSI/ASTM D120. Les gants isolants de classe 1 protègent les travailleurs jusqu’à 7500 V.

  • Gants isolants électriques de classe 1 fabriqués en caoutchouc naturel
  • Le matériau flexible permet aux travailleurs de manipuler facilement de petites pièces délicates
  • Les gants respectent ou dépassent toutes les exigences de l’ANSI/ASTM D120
  • Tension maximale d’utilisation : 7500 V AC (porté avec des protège-gants en cuir)

Spécifications

Certifications/Conformité ANSI/ASTM D120, Classe 1, Type I
Applications Industriel
Couleur Noir
Matériau Caoutchouc naturel
Type de produit Gants de lineman
Taille 10
À utiliser avec (application) Travaux dans les services publics électriques, protection contre les chocs
Type de manchette de gant Droit
Séries E114B
Longueur (impériale) 14 pouces
Longueur (métrique) 35.5 cm
Tension 7500 V
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

AVERTISSEMENT : Cancer et dommages reproductifs -www.P65Warnings.ca.gov