missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Medicom™ SafeWear™ Blouses de laboratoire haute performance, bleu foncé
Description
- Disponible dans une grande variété de styles, de couleurs et de tailles
- Respectez les meilleures pratiques recommandées de l’OSHA
- Fabriqué en tissu2 SMS de haute qualité à 45 g/m
- Finition détaillée, design à 3 poches et fermeture à pression avant
- Chaque sac contient 10+2 unités, pour un total de 12 contre 10 par paquet du concours
- Le tissu résistant aux fluides répond AAMI aux normes PB70 Niveau 2
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Blouse de laboratoire usage général |
| Taille | X-Grand |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | SMS Polypropylène |
| Couleur | Bleu profond |
| Type de bouchon | Boutons-pression |
| Modèle de manchette | Tricot |
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Non stérile |
| Résistance | Fluids |
| Afficher plus de résultats |